Documentos clave
821876
TSKgel® PWXL-CP (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 4 cm × 6 mm, hydroxylated methacrylate phase
Sinónimos:
TSKgel® PW Series GFC Guard Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Precolumna TSKgel® PWXL-CP, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 4 cm × 6 mm, 13 μm particle size
Materiales
stainless steel
Agency
suitable for USP L38
suitable for USP L39
Línea del producto
TSKgel®
fabricante / nombre comercial
Tosoh 21876
Parámetros
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1 mL/min flow rate
60 °C temperature
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
4 cm × 6 mm
Matriz
polymer particle platform
grupo activo de la matriz
hydroxylated methacrylate phase
tamaño de partícula
13 μm
tamaño de poro
mixed
pH operativo
2-12
técnica de separación
size exclusion (SEC)
Descripción general
Guard Column for 7.8mmID TSKgel G3000-G6000PWXL-CP columns
TSKgel Guard Columns are stand-alone and do not require separate holders.
Forma física
Shipped in water.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)