Documentos clave
821301
TOYOPEARL® PPG-600M Bulk Media
phase polypropylene glycol, bottle of 25 mL, 65 μm particle size
Sinónimos:
TOYOPEARL® PPG-600 HIC Bulk Media
About This Item
Código UNSPSC:
41106500
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Línea del producto
TOYOPEARL®
Formulario
slurry
envase
bottle of 25 mL
fabricante / nombre comercial
Tosoh 21301
Parámetros
≤50% organic solvent
3 bar max. pressure
técnicas
LPLC: suitable
Matriz
hydroxylated methacrylic polymer
grupo activo de la matriz
polypropylene glycol phase
tamaño de partícula
65 μm
pH operativo
1-13
capacidad
55 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
técnica de separación
hydrophobic interaction (HIC)
Descripción general
Toyopearl PPG-600 (polypropylene glycol) resin has the second highest hydrophilicity of the HIC ligands offered by Tosoh Bioscience. It has been optimized for the purification of monoclonal antibodies and is used as an intermediate purification or polishing step. It has extremely good capacity and recovery for mAbs.
Especificaciones
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
Forma física
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)