Documentos clave
819808
TOYOPEARL® HW-40F Bulk Media
phase hydroxylated methacrylate, bottle of 150 mL, 45 μm particle size
Sinónimos:
TOYOPEARL® HW-40 Size Exclusion Media
About This Item
Código UNSPSC:
41106500
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Línea del producto
TOYOPEARL®
Formulario
slurry
envase
bottle of 150 mL
fabricante / nombre comercial
Tosoh 19808
Parámetros
3 bar max. pressure
técnicas
LPLC: suitable
Matriz
hydroxylated methacrylic polymer
grupo activo de la matriz
hydroxylated methacrylate phase
tamaño de partícula
45 μm
pH operativo
2-13
técnica de separación
size exclusion (SEC)
Descripción general
Toyopearl HW-40 resin is a hydroxylated methacrylic polymer for size exclusion chromatography. It is typically used for high throughput desalting and buffer exchange. It also can remove surfactants such as Triton X100 from protein solutions. It is often used for smaller biomolecules with exclusion limits up to 10,000 Da.
Especificaciones
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
Forma física
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
40 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)