819804
TOYOPEARL® DEAE-650S Bulk Media
bottle of 25 mL, phase DEAE (diethylaminoethyl), 35 μm particle size
Sinónimos:
TOYOPEARL® DEAE-650 Bulk Media
About This Item
Línea del producto
TOYOPEARL®
Formulario
slurry
Características
counter ion Cl-
envase
bottle of 25 mL
fabricante / nombre comercial
Tosoh 19804
Parámetros
3 bar max. pressure
técnicas
LPLC: suitable
Matriz
hydroxylated methacrylic polymer
grupo activo de la matriz
DEAE (diethylaminoethyl) phase
tamaño de partícula
35 μm
pH operativo
2-13
capacidad
30 g/L±5 adsorption capacity (BSA)
técnica de separación
anion exchange
Descripción general
Especificaciones
Forma física
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)