Documentos clave
819318
TSKgel® SuperAW5000 (7 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 6 mm, hydroxylated methacrylate phase
Sinónimos:
TSKgel® PW Series GFC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
Nombre del producto
Columna para HPLC TSKgel® SuperAW5000, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 15 cm × 6 mm, 7 μm particle size
Materiales
stainless steel hardware
Agency
suitable for USP L38
suitable for USP L39
Línea del producto
TSKgel®
fabricante / nombre comercial
Tosoh 19318
Parámetros
≤0.5 M salt concentration
0-100% polar organic solvent
0.6 mL/min flow rate
30 bar max. pressure
80 °C temperature
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 6 mm
Matriz
polymer particle platform
grupo activo de la matriz
hydroxylated methacrylate phase
tamaño de partícula
7 μm
tamaño de poro
1000 Å
pH operativo
2-12
técnica de separación
size exclusion (SEC)
Descripción general
TSKgel SuperAW5000 columns are packed with rigid, porous, polymer beads which show minimal shrinkage or swelling in different solvent systems. They are used for the separation of polymers that are soluble in polar organic solvents.
Aplicación
Exclusion limit (DMF): Polyethylene oxide 4,000,000 Da
Forma física
Shipped in water.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)