Documentos clave
818388
TSKgel® SuperQ-5PW (20 µm) HPLC Columns
L x I.D. 2.5 cm × 6 mm, ammonium ion, quaternary phase
Sinónimos:
TSKgel® Anion Exchange HPLC Guardgel Kit
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
Nombre del producto
TSKgel® Ion Exchange (Anion) Guard Column and Kit, phase ammonium ion, quaternary, L × I.D. 2.5 cm × 6 mm, 20 μm particle size
Materiales
PEEK
Agency
suitable for USP L23
Línea del producto
TSKgel®
Características
counter ion Cl-
fabricante / nombre comercial
Tosoh 18388
Parámetros
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
≤45 °C temperature
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
2.5 cm × 6 mm
Matriz
polymer particle platform
grupo activo de la matriz
ammonium ion, quaternary phase
tamaño de partícula
20 μm
tamaño de poro
1000 Å
pH operativo
2-12
técnica de separación
anion exchange
Descripción general
Guardgel Kit for 21.5mmID TSKgel SuperQ-5PW columns
Kit includes one cartridge, one stand-alone holder, 5 mL packing, 5 cm of 1/16 in. tubing, two nuts, and two ferrules.
TSKgel Guardgel kits contain:
  • 5 mL Guardgel packing material
  • Column holder, consisting of external reducing union, cap, frit, 2 ferrules
  • Column, 25 mm x 9.5 mm OD x 6 mm ID, 2 μm frit at 10 mm depth, 1/16" exit
  • 2 Replacement frits
  • Capillary tubing, 5 cm x 1/16" OD x 0.01" ID
  • Nuts and ferrules, 10-32 threads for 1/16" tubing, 2 each
  • All hardware is 316 stainless steel
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)