818342
TSKgel® Alpha-5000 (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, hydroxylated methacrylate phase
Sinónimos:
TSKgel® Alpha Columns
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
TSKgel® Alpha-5000 HPLC Column, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 10 μm particle size
Materiales
stainless steel hardware
Agency
suitable for USP L38
suitable for USP L39
Línea del producto
TSKgel®
fabricante / nombre comercial
Tosoh 18342
Parámetros
≤0.5 M salt concentration
0-100% polar organic solvent
1 mL/min flow rate
30 bar max. pressure
80 °C temperature
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
30 cm × 7.8 mm
Matriz
polymer particle platform
grupo activo de la matriz
hydroxylated methacrylate phase
tamaño de partícula
10 μm
tamaño de poro
1000 Å
pH operativo
2-12
técnica de separación
size exclusion (SEC)
Descripción general
Forma física
Información legal
columna analítica
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)