Documentos clave
814700
TOYOPEARL® SP-650C Bulk Media
phase sulphonyl, bottle of 1 L, 100 μm particle size
Sinónimos:
TOYOPEARL® SP-650 Cation Exchange Media
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Línea del producto
TOYOPEARL®
Formulario
slurry
Características
counter ion Na+
envase
bottle of 1 L
fabricante / nombre comercial
Tosoh 14700
Parámetros
3 bar max. pressure
técnicas
LPLC: suitable
Matriz
hydroxylated methacrylic polymer
grupo activo de la matriz
sulphonyl phase
tamaño de partícula
100 μm
pH operativo
2-13
técnica de separación
cation exchange
Descripción general
Toyopearl SP-650 resin is a strong cation exchanger for biomolecule purification. It can be used for high throughput capture, intermediate purification, and polishing process steps. If more powerful resolution is needed the smaller particle TSKgel SP-5PW resin should be used. Selectivity remains the same.
Especificaciones
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
Forma física
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)