808806
TSKgel® DEAE-5PW (20 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 8 mm, DEAE (diethylaminoethyl) phase
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Kits TSKgel® DEAE-5PW Guards y Guardgel, phase DEAE (diethylaminoethyl), L × I.D. 1 cm × 8 mm, 20 μm particle size, glass
Materiales
glass
Línea del producto
TSKgel®
Características
counter ion Cl-
fabricante / nombre comercial
Tosoh 08806
Parámetros
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
10-45 °C temperature
técnicas
LPLC: suitable
L × D.I.
1 cm × 8 mm
Matriz
hydroxylated methacrylic polymer
grupo activo de la matriz
DEAE (diethylaminoethyl) phase
tamaño de partícula
20 μm
pH operativo
2-12
técnica de separación
anion exchange
Información legal
columna analítica
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)