808148
TSKgel® ODS-80Tm (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, C18 (octadecyl) phase
Sinónimos:
TSKgel® C18 Columns
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Columna para HPLC TSKgel® ODS-80Tm, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
Materiales
stainless steel
Agency
suitable for USP L1
Línea del producto
TSKgel®
fabricante / nombre comercial
Tosoh ODS-80Tm, 08148
Extensión del etiquetado
15% Carbon, monolayer, endcapped
Parámetros
0-100% organic solvent
0-45 °C temperature
1.2 mL/min flow rate
210 bar max. pressure
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Matriz
silica particle platform
grupo activo de la matriz
C18 (octadecyl) phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
100 Å pore diameter
pH operativo
2.0-7.5
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
Forma física
Información legal
cartucho de precolumna
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Contenido relacionado
The major research interests of Prof. Bing-Feng Shi's lab are focused on transition metal-catalyzed transformations and their application in the synthesis of natural products.
Yu program focuses on efficient C–H bond activation for drug synthesis, using simple starting materials.