Documentos clave
807650
TSKgel® CM-SW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 2.5 cm × 6 mm, carboxymethyl phase
Sinónimos:
TSKgel® CM-SW Columns
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
TSKgel® CM-SW Guardgel Kit, phase carboxymethyl, L × I.D. 2.5 cm × 6 mm, 10 μm particle size
Materiales
PEEK
Línea del producto
TSKgel®
Características
counter ion Na+
fabricante / nombre comercial
Tosoh CM-SW, 07650
Parámetros
≤1 M salt concentration
0-100% organic solvent
10-45 °C temperature
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
2.5 cm × 6 mm
Matriz
silica particle platform
grupo activo de la matriz
carboxymethyl phase
tamaño de partícula
10 μm
tamaño de poro
250 Å
pH operativo
2.0-7.5
técnica de separación
cation exchange
Descripción general
TSKgel Guardgel kits contain:
  • 5 mL Guardgel packing material
  • Column holder, consisting of external reducing union, cap, frit, 2 ferrules
  • Column, 25 mm x 9.5 mm OD x 6 mm ID, 2 μm frit at 10 mm depth, 1/16" exit
  • 2 Replacement frits
  • Capillary tubing, 5 cm x 1/16" OD x 0.01" ID
  • Nuts and ferrules, 10-32 threads for 1/16" tubing, 2 each
  • All hardware is 316 stainless steel
Dimensions for Guardgel kits for 21.5 mm ID columns:
  • Column, 35 mm x 12.75 mm OD x 10 mm ID, 10 μm frit at 20mm depth, 1/16"
  • Capillary tubing, 5 cm x 1/16" OD x 0.02" ID
Forma física
Shipped in methanol.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
102.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
39 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)