807474
TOYOPEARL® CM-650S Bulk Media
phase carboxymethyl, bottle of 250 mL, 35 μm particle size
Sinónimos:
TOYOPEARL® CM-650 Bulk Media
About This Item
Línea del producto
TOYOPEARL®
Formulario
slurry
Características
counter ion Na+
envase
bottle of 250 mL
fabricante / nombre comercial
Tosoh 7474
Parámetros
3 bar max. pressure
técnicas
LPLC: suitable
Matriz
hydroxylated methacrylic polymer
grupo activo de la matriz
carboxymethyl phase
tamaño de partícula
35 μm
pH operativo
2-13
capacidad
40 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
técnica de separación
cation exchange
Descripción general
Especificaciones
Forma física
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
40 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)