Documentos clave
794-0864
Residual solvents in pharmaceutical preparations
suitable for GC, application for SPME
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
parámetros analíticos
SPME fiber: polydimethylsiloxane, 100 μm (57300-U)
extraction: headspace or immersion sampling (15 min) 1 min desorption
column: SPB-624, 75 m × 0.53 mm I.D., 3.0 μm (25432)
oven: 40 °C (35 min) to 220 °C at 40 °C/min, hold 5 min
inj. temp.: splitless (closed 3 min), 200 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 35 cm/sec
idoneidad
application for SPME
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Información legal
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    Methanol
    Methylene chloride
    Ethanol
    1,4-Dioxane
    Acetone
    Chloroform
    Trichloroethylene
    Benzene
    Ver todo (8)
Fibra para SPME
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)