Documentos clave
794-0695
PCB Congeners in stream sediment
suitable for GC, application for SPME
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
parámetros analíticos
sample/matrix: 5 g stream sediment, downstream from industrial sites
SPME fiber: PDMS, 100 μm (57300-U) (57300-U)
extraction: headspace, 90 °C/30 min
desorption process: 280 °C/2 min, splitless
column: SPB®-Octyl, 30 m × 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24218-U)
oven: 50 °C/1 min at 10 °C/min to 150 °C/0 min
idoneidad
application for SPME
aplicaciones
environmental
Información legal
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fibra para SPME
Referencia del producto
Descripción
Precios
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)