Merck
74477
Supelco
o-Phenylenediamine
analytical standard
Sinónimos:
1,2-Diaminobenzene, 1,2-Phenylenediamine, OPD
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H8N2
Número de CAS:
Peso molecular:
108.14
Beilstein:
606074
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
analytical standard
Nivel de calidad
densidad de vapor
3.7 (vs air)
presión de vapor
0.01 mmHg ( 25 °C)
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
256-258 °C
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Nc1ccccc1N
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,7-8H2
Clave InChI
GEYOCULIXLDCMW-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
276.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
136 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)