Documentos clave
713-0141
Barbiturates
application for HPLC
About This Item
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Discovery C18, 15 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (504955)
mobile phase: [A] acetonitrile; [B] 25 mM potassium phosphate buffer, pH 6.9 (25:75, A:B)
flow rate: 1.5 mL/min
column temp.: ambient
detector: UV, 254 nm
injection: 25 μL
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Información legal
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    Methyprylon
    Hexobarbital
    Butalbital
    Butabarbital
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)