Documentos clave
67696
Supelco
N-Nitrosodibenzylamine
analytical standard
Sinónimos:
NDBzA
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H14N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
226.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
analytical standard
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N(N=O)(Cc2ccccc2)Cc1ccccc1
Clave InChI
RZJLAUZAMYYGMS-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Órganos de actuación
Bladder
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)