Merck
67482-U
Supelco
BIOshell A400 Protein C18 (3.4 μm) HPLC Columns
L × I.D. 3 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
BIOshell A400 Protein C18 Column, L × I.D. 3 cm × 4.6 mm, 3.4 μm particle size
Materiales
stainless steel hardware (column)
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L1
descripción
Shell Thickness (0.2 μm)
Solid Core (3.0 μm)
Línea del producto
BIOshell
Características
endcapped
clases químicas de analitos
proteins
fabricante / nombre comercial
BIOshell
envase
1 ea of
Extensión del etiquetado
1% carbon loading
Parámetros
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × D.I.
3 cm × 4.6 mm
superficie
~15 m2/g
Matriz
spherical silica particle platform
superficially porous particle
grupo activo de la matriz
C18 (octadecyl) phase
tamaño de partícula
3.4 μm
tamaño de poro
3.4 μm particle size
400 Å
pH operativo
1-8
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
BIOshell 400 Å Protein C18 columns contain 3.4 μm advanced Fused-Core® particles with 400 Å pores that are specifically engineered to provide efficient separation of larger proteins. These columns offer maximum hydrophobicity for resolving tricky hydrophilic and PEGylated proteins. The 3.4 μm Fused-Core particles allow a shorter analysis time yet similar back pressure to fully porous 1.7 μm, 300 Å fully porous C18 particles. These columns can be operated long term at pressures up to 9000 psi (600 bar), temperatures up to 90 °C, and within the pH range of 1 to 9.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)