66826-U
BIOshell A400 Protein C4 (3.4 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, HPLC Column
Sinónimos:
High Performance Protein C4 Column
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
BIOshell A400 Protein C4, 3.4 μm HPLC Column, 3.4 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
Materiales
stainless steel hardware
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L26
descripción
Shell thickness (0.2 μm)
Solid Core (3.0 μm)
Línea del producto
BIOshell
Características
endcapped
fabricante / nombre comercial
BIOshell
envase
1 ea of
Extensión del etiquetado
0.4% carbon loading
Parámetros
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 2.1 mm
superficie
15 m2/g
cobertura de la superficie
4.2 μmol/m2
Matriz
spherical silica particle platform
superficially porous particle
grupo activo de la matriz
C4 (butyl) phase
tamaño de partícula
3.4 μm
tamaño de poro
400 Å
Intervalo de pH operativo
2-9
técnica de separación
reversed phase
Información legal
Producto relacionado
cartucho de precolumna
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
BIOshell™ A400 Protein C4 columns contain 3.4 μm particles with 400 Å pores, which are derivatized with dimethylbutyl silane and exhaustively endcapped for optimum protein recovery.