65730-U
Discovery® Zr-Carbon HPLC Column
3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
About This Item
material
stainless steel column
product line
Discovery®
feature
endcapped: no
manufacturer/tradename
Discovery®
packaging
1 ea of
extent of labeling
1% Carbon loading
parameter
≤100 °C temp. range (up to 150 °C with special hardware)
400 bar pressure (5801 psi)
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
15 cm × 4.6 mm
surface area
30 m2/g
matrix
zirconia, spherical, porous particle platform
polymeric
matrix active group
carbon phase
particle size
3 μm
pore size
300 Å
operating pH range
1-14
application(s)
food and beverages
separation technique
reversed phase
General description
• Excelente separación de isómeros geométricos y diastereoisómeros
• Superficie muy hidrófoba
• Retención muy distinta comparada con otras fases Discovery ZR para compuestos no iónicos
• Similar a carbón grafítico poroso pero con interacciones añadidas de intercambio iónico
• pH estable entre 1 y 14
• Estable térmicamente hasta 100 °C (hasta 150 °C con accesorio especial)
• Evite mezclas de compuestos aromáticos cíclicos porque son retenidos muy fuertemente por la Discovery ZR-Carbon
Features and Benefits
• Excelente separación de isómeros geométricos y diastereoisómeros
• Superficie muy hidrófoba
• Retención muy distinta comparada con otras fases Discovery ZR para compuestos no iónicos
• Similar a carbón grafítico poroso pero con interacciones añadidas de intercambio iónico
• pH estable entre 1 y 14
• Estable térmicamente hasta 100 °C (hasta 150 °C con accesorio especial)
• Evite mezclas de compuestos aromáticos cíclicos porque son retenidos muy fuertemente por la Discovery ZR-Carbon
Other Notes
• Excellent separation of geometric isomers and diastereomers
• Very hydrophobic surface
• Most different retention compared to other Discovery ZR phases for non-ionic compounds
• Similar to porous graphitic carbon, but with added ion-exchange interactions
• pH stable from 1-14
• Thermally stable up to 100 °C (up to 150 °C in special hardware)
• Avoid fused-ring aromatics as they are too strongly retained by Discovery ZR-Carbon
Legal Information
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.