Documentos clave
64806
Supelco
Separatory Funnel
PTFE stopcock, size 2000 mL
Sinónimos:
SEPARATORY FUNNEL 2000ML W/PTFE STOPCOCK, EA
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
PTFE stopcock
tamaño
38 (stopper)
6 (stopcock)
2000 mL
aplicaciones
food and beverages
Categorías relacionadas
Descripción general
Tipo Squibb, con llave de paso de vidrio o Teflón.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)