Documentos clave
59494
Opti-Max® Replacement Cartridge
SS cartridge, size 1/16 in., ruby ball/sapphire seat, pkg of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41115854
Materiales
SS cartridge
envase
pkg of 2 ea
fabricante / nombre comercial
All Manufacturers
tamaño
1/16 in.
compatibilidad
configured for
Información legal
Opti-Max is a registered trademark of Optimize Technologies, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)