59141
SUPELCOSIL™ LC-ABZ (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Columna de HPLC SUPELCOSIL™ LC-ABZ, 5 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
Agency
suitable for USP L60
Nivel de calidad
Características
endcapped
fabricante / nombre comercial
SUPELCOSIL™
Extensión del etiquetado
12.0% carbon loading
Parámetros
≤70 °C temp. limit
400 bar pressure (5801 psi)
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
5 cm × 4.6 mm
superficie
170 m2/g
cobertura de la superficie
surface coverage 3.4 μmol/m2
Matriz
silica gel, spherical particle platform
grupo activo de la matriz
amide, alkyl phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
120 Å
intervalo de pH
2-7.5
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
• Increased polar retention relative to standard reversed-phases
• Unique selectivity
• Silanol deactivation
• Peak shape, efficiency, and retention are comparable to C8 phases for non-polar analytes
Información legal
cartucho de precolumna
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?