58991C40
SUPELCOSIL™ LC-8-DB (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4 mm, HPLC Column
About This Item
Nombre del producto
Columna para HPLC SUPELCOSIL™ LC-8-DB, 3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4 mm
Materiales
stainless steel column
Agency
suitable for USP L7
Línea del producto
SUPELCOSIL™
Características
endcapped
fabricante / nombre comercial
SUPELCOSIL™
envase
1 ea of
Extensión del etiquetado
6.0% carbon loading
Parámetros
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 4 mm
superficie
170 m2/g
cobertura de la superficie
surface coverage 3.2 μmol/m2
Matriz
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
grupo activo de la matriz
C8 (octyl) phase
tamaño de partícula
3 μm
tamaño de poro
120 Å
pH operativo
2-7.5
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
Información legal
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?