Documentos
58817
Válvula de selección Rheodyne® Modelo 7060
About This Item
UNSPSC Code:
41115854
feature
number of ports 7
positions 6
parameter
5000 psi max. pressure (350 bar) (factory set)
General description
Para selección de columna o fase móvil. En lugar de conectar y desconectar las columnas a su sistema frecuentemente, conecte la salida del inyector al puerto común de la válvula Modelo 7060 y conecte hasta seis columnas a los
puertos periféricos (recomendamos que uno de los puertos se use para desviación/ enjuague). El puerto común puede conectarse secuencialmente
a cada uno de los seis puertos periféricos al rotar manualmente la palanca en cualquier dirección. Conecte las salidas de las columna a una segunda válvula Modelo 7060 para dirigir el flujo de las columnas al detector. Pasajes de baja dispersión, 0.41mm (0.016 in.) ID, y un volumen interno inferior a 2&##956;l aseguran un mínimo ensanchamiento de banda fuera de la columna.
Recommended products
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atención al cliente