Documentos clave
58698-U
Tubo de PTFE
L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/16 in. × 0.012 in.
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.52
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Parámetros
500 psi max. pressure
L × D.I. × D.E.
50 ft × 1/16 in. × 0.012 in.
Descripción general
La tubería de Teflón TFE, flexible, económica, es ideal para usarse a presiones de hasta 500psi (35kg/cm2). Usela con analizador automático, para reacciones postcolumna, en sistemas de escalado preparativa, dispositivos de recolección de corriente entrante, y el control de compuestos fisiológicamente importantes.
La máxima temperatura de operación recomendada para el Teflón
TFE es 200°C, pero corta exposición a temperaturas mayores rara
vez resulta en daño.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1