Documentos clave
58424
Supelco
LC-NH2 Test Mix
in acetonitrile: water (25:75), analytical standard
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
grado
analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 1 mL
concentración
in acetonitrile: water (25:75)
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
compatibilidad
use to QA LC-NH2 columns
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
2-30°C
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Analito
Descripción
    D-(−)-Fructose 25 mg/mL
    α-D-Glucose 25 mg/mL
    Lactose 25 mg/mL
    Maltose 25 mg/mL
    Sucrose 25 mg/mL
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
44.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
7 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)