582707-U
BIOshell IgG 1000 Å C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 3 mm, HPLC Column
Sinónimos:
BIOshell IgG 1000 Å C18, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
Nombre del producto
BIOshell IgG 1000 Å C18, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 10 cm × 3 mm
Materiales
stainless steel column
Agency
suitable for USP L1
Línea del producto
BIOshell
Características
endcapped
envase
1 ea of
Extensión del etiquetado
1.4% Carbon loading
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
columna L × D.I.
10 cm × 3 mm
superficie
22 m2/g
Matriz
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
grupo activo de la matriz
C18 (diisobutyloctadecylsilane) bonding phase
tamaño de partícula
2.7 μm
tamaño de poro
1000 Å pore size
Intervalo de pH operativo
1-8
técnica de separación
reversed phase
Aplicación
Nota de análisis
Información legal
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)