Documentos clave
581621-U
Supelco
Ascentis® Phenyl (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge Kit with 1 Cartridge holder + 1 Guard Cartridge
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Ascentis® Phenyl Supelguard Guard Cartridge, Kit, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
Materiales
stainless steel column
Agency
suitable for USP L11
Línea del producto
Ascentis®
Características
endcapped
envase
pkg of 1 kit
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
2 cm × 4 mm
superficie
450 m2/g
Matriz
fully porous particle
grupo activo de la matriz
phenyl phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
100 Å pore size
pH operativo
2-8
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)