581618-U
Ascentis® Phenyl (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 10 mm, HPLC Column
About This Item
Nombre del producto
Ascentis® Phenyl HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 10 mm
Materiales
stainless steel column
Agency
suitable for USP L11
Línea del producto
Ascentis®
Características
endcapped
fabricante / nombre comercial
Ascentis®
envase
1 ea of
Extensión del etiquetado
19% Carbon loading
Parámetros
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 10 mm
superficie
450 m2/g
cobertura de la superficie
5.2 μmol/m2
impurezas
<5 ppm metals
Matriz
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
grupo activo de la matriz
phenyl phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
100 Å
Intervalo de pH operativo
2-8
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
The Ascentis Phenyl provides superior separations in reversed-phase mode including 100% aqueous conditions. It may also be used in HILIC/ANP (aqueous normal phase) mode and shows low UV/MS bleed for gradient applications.
Características y beneficios
- 100% Aqueous Compatible
- ANP/HILIC and reversed-phase
- Low UV/MS bleed for gradient applications
- Alternate selectivity
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?