Documentos clave
58158AST
Supelco
CHIRALPAK® AGP (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 1 cm × 3 mm, HPLC Guard Cartridge, pk of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Chiral-AGP HPLC Guard Column, 5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 3 mm, pk of 2 ea
Materiales
stainless steel column
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L41
Línea del producto
CHIRALPAK®
envase
pk of 2 ea
fabricante / nombre comercial
CHIRALPAK®
Parámetros
137 bar pressure (2000 psi)
20-30 °C temperature
40 °C max. temp.
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
1 cm × 3 mm
Matriz
fully porous particle
grupo activo de la matriz
glycoprotein, alpha1- phase
tamaño de partícula
5 μm
pH operativo
2-8
técnica de separación
chiral
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
CHIRALPAK is a registered trademark of Daicel Corp.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)