577422-U
BIOshell IgG 1000 Å Diphenyl (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 2.1 mm, HPLC Column
Sinónimos:
BIOshell IgG 1000 Å Diphenyl, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
BIOshell IgG 1000 Å Diphenyl, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 25 cm × 2.1 mm
Materiales
stainless steel column
Agency
suitable for USP L11
Línea del producto
BIOshell
Características
endcapped
envase
1 ea of
Extensión del etiquetado
1.0% loading
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
columna L × D.I.
25 cm × 2.1 mm
superficie
22 m2/g
Matriz
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
grupo activo de la matriz
bonding phase, Diphenyl (diphenylmethyl)
tamaño de partícula
2.7 μm
tamaño de poro
1000 Å pore size
Intervalo de pH operativo
2-9
técnica de separación
reversed phase
Aplicación
Nota de análisis
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)