Documentos clave
57607-U
Supelco
Empty Reversible SPE Tube, non-florous polypropylene
volume 1 mL, PE frit included, pk of 50
About This Item
Código UNSPSC:
41115724
NACRES:
NB.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
polypropylene tube
descripción
Uses PE frits for 3 mL PP SPE tube size (57180-U)
envase
pk of 50
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
volumen
1 mL
aplicaciones
food and beverages
Aplicación
Empty Reversible SPE Tube, non-fluorous polypropylene may be used as a component for the solid phase extraction of the mycotoxin, ochratoxin A in food products, analyzed by high-performance liquid chromatography (HPLC).[1]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Development of an oligosorbent for detection of ochratoxin A.
Rhouati A, et al.
Food Control, 22(11), 1790-1796 (2011)