Documentos clave
575654-U
Supelco
Depósito desechable / bandeja de residuos
configured for collecing eluate waste during PlatePrep SPE processing, PVC, pk of 25
About This Item
Código UNSPSC:
41115854
NACRES:
NB.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
PVC
envase
pk of 25
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
aplicaciones
food and beverages
compatibilidad
configured for collecing eluate waste during PlatePrep SPE processing
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)