Documentos clave
575608-U
Supelco
Discovery® DSC-Si 96-well solid phase extractio (SPE) Plate
bed wt. 50 mg/well, pk of 1
Sinónimos:
Silica SPE 96-well plate
About This Item
Código UNSPSC:
41104018
NACRES:
NB.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Placa de 96 pocillos para SPE Discovery® DSC-Si, bed wt. 50 mg/well, pk of 1
Materiales
PE frit (20 μm)
polypropylene hardware
Nivel de calidad
composición
bed wt., 50 mg/well
envase
pk of 1
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
superficie
480 m2/g
Matriz
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
grupo activo de la matriz
silica bonding
tamaño de partícula
50 μm
tamaño de poro
70 Å pore size
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
normal phase
Descripción general
Mecanismo de retención:: Fase normal
Compatibilidad de la matriz de la muestra: Disolventes orgánicos,
  • Absorbente de sílice no ligada, lavada al ácido, ideal para EFS (SPE) y otras técnicas instantáneas modificadas
  • Usado frecuentemente para separar o eliminar moléculas estructuralmente similares a través de eluciones sucesivas con soluciones cada vez más polares
  • El absorbente de fase normal más polar de que se disponga
  • Excelente capacidad para la purificación de la fase solución en reacciones de química combinatoria, cuando se separan las moléculas objeto del análisis de los subproductos de la reacción y del exceso de reactivos
  • Disponible con configuraciones con embudo Büchner para facilitar la capacidad de ampliación
Aplicación
  • High-Throughput Mass Spectrometry for Biopharma: Utilizes the Discovery DSC-Si SPE 96-well plate for rapid and accurate biomolecule characterization, demonstrating its critical role in high-throughput analytical setups, enhancing productivity in biopharmaceutical analysis (Campuzano et al., 2022).
  • Towards a Point-of-Care Diagnostic Platform for Multiplex Sensing: Highlights the application of Discovery DSC-Si SPE 96-well plates in developing advanced diagnostic platforms, specifically for detecting mild traumatic brain injury biomarkers, showcasing the plate′s versatility and reliability in clinical settings (Jović et al., 2022).
  • Determination of Crizotinib in Plasma by LC-ESI-MS/MS: Demonstrates the use of Discovery DSC-Si SPE 96-well plates in pharmacokinetic studies, providing robust and efficient sample preparation methods for therapeutic drug monitoring and clinical research (Roberts et al., 2014).
  • High-throughput Mass Spectrometric Cytochrome P450 Inhibition Screening: Applies the Discovery DSC-Si SPE 96-well plate in drug metabolism studies, specifically in the screening of cytochrome P450 enzyme inhibitors, which is crucial for predicting drug-drug interactions in drug development (Lim et al., 2013).
  • Development of a High-Throughput SPE/MS Method for Cytochrome P450 Inhibition: Uses the Discovery DSC-Si SPE 96-well plate to enhance throughput in the pharmacological screening of drug candidates, underscoring its importance in the early stages of drug discovery to assess potential toxicities (Lim et al., 2010).
Información legal
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.
La extracción en fase sólida purifica las muestras para el análisis cromatográfico, mejorando la calidad de los datos y protegiendo las columnas analíticas.