Documentos clave
57463
Inyector preparativo de la muestra Rheodyne® modelo 3725i
stainless steel
About This Item
Código UNSPSC:
41115854
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
stainless steel
Características
manual
number of ports 6
positions 2
envase
pkg of 1 ea
Descripción general
Los inyectores modelo 3725i para HPLC preparativo (columnas de 1 a 10 cm DI) ofrecen la facilidad de uso y versatilidad de los inyectores de muestra Rheodyne de escala analítica, además de la capacidad para manejar muestras grandes y altas velocidades de flujo. Incluye loop de muestra de 10ml, conexiones de 1/8 in. para todos los puertos, aguja de jeringa de 5cm (calibre 16/0.65 in. DE), limpiador de puerto de agujas, dos tubos de ventilación, llaves de tuerca, tornillos de montura e instrucciones.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)