Documentos clave
57403
Knitted reactor coil
L × I.D. 10 m × 0.25 mm, volume 0.5 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41115854
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
L × D.I.
10 m × 0.25 mm
volumen
0.5 mL
compatibilidad
for use with PHRED Reactor
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)