Documentos clave
57208
Supelco
Supelclean LC-Alumina SPE Bulk Packing
pkg of 100 g
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
41115712
envase
pkg of 100 g
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
Matriz
Alumina for Neutral pH (∼6.5) Brockman Act I base material
grupo activo de la matriz
Alumina phase
diámetro
60-325 mesh
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
normal phase
Información legal
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)