57139
Tubo Supelclean™ ENVI™-8 SPE
bed wt. 5 g, volume 20 mL, pk of 20
About This Item
Materiales
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Características
endcapped
composición
bed wt., 5 g
envase
pk of 20
Extensión del etiquetado
14% C loading
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
superficie
475 m2/g
volumen
20 mL
Matriz
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
grupo activo de la matriz
C8 (octyl) bonding, polymerically bonded
tamaño de partícula
45 μm
tamaño de poro
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
Compatibilidad de la Matriz de la muestra: Soluciones Acuosas (bebidas acuosas; tierra; aguas residuales)
• Alta carga 14%C para aumentar las capacidades de unión y más altas recuperaciones
• La carga de carbono más alta ofrece también una mayor resistencia a condiciones de pH extremas
•Excelente para la limpieza, extracción y concentración de agentes contaminantes de muestras medioambientales acuosas
• Utilizado para la extracción de herbicidas, fungicidas y pesticidas de material de desecho
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.