57107
Tubo Supelclean™ ENVI™-8 SPE
glass hardware, PTFE frit, bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 20
Sinónimos:
Supelclean™ ENVI-8, 0.5g/6mL, glass with PTFE frit, 20 pk
About This Item
material
PTFE frit
glass hardware
feature
endcapped
composition
bed wt., 500 mg
packaging
pk of 20
extent of labeling
14% C loading
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
surface area
475 m2/g
volume
6 mL
matrix
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
matrix active group
C8 (octyl) bonding, polymerically bonded
particle size
45 μm
pore size
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
application(s)
food and beverages
separation technique
reversed phase
General description
Compatibilidad de la Matriz de la muestra: Soluciones Acuosas (bebidas acuosas; tierra; aguas residuales)
• Alta carga 14%C para aumentar las capacidades de unión y más altas recuperaciones
• La carga de carbono más alta ofrece también una mayor resistencia a condiciones de pH extremas
•Excelente para la limpieza, extracción y concentración de agentes contaminantes de muestras medioambientales acuosas
• Utilizado para la extracción de herbicidas, fungicidas y pesticidas de material de desecho
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
¿Ya tiene este producto?
Chromatograms
suitable for GC, application for SPENuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.