Documentos clave
567272-U
Supelco
Cartucho Discovery® BIO Wide Pore C18 Supelguard
3 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Agency
suitable for USP L1
Nivel de calidad
envase
pkg of 2 ea
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
2 cm × 4 mm
superficie
100 m2/g
grupo activo de la matriz
C18 (octadecyl) phase
tamaño de partícula
3 μm
tamaño de poro
300 Å
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
Kits include one cartridge, a stand-alone holder, a piece of tubing, and 2 nuts and ferrules. Guard cartridges require holders that are sold separately. The 2.1 and 4 mm I.D. cartridges use 21150AST or 59660-U (both stand-alone) or 504254 or 55205 (both integral). The 10 mm I.D. cartridges use 567499-U. The 21.2 mm I.D. cartridges use 581392-U.
Envase
Para columnas analíticas de DI de 4.0mm y DI de 4.6mm.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)