Documentos clave
56663-U
Supelco
Micro-Mixer Static Mixers (2-25μL)
10 μL cartridge, stainless steel
About This Item
Código UNSPSC:
41115854
NACRES:
SB.51
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
stainless steel
compatibilidad
for use with ASI Micro Mixer Housing
Descripción general
Micro-Mixer Cartridge of 10 μL volume, is made of stainless steel material, to match the plumbing in your pump or delivery system and chemical sensitivity. It is used along with ASI Micro Mixer housing (In-line, Binary, Ternary), in ASI Static Mixers for HPLC and post-column derivatization.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)