565349-U
Ascentis® Express 90 Å AQ-C18, (2 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 2.1 mm UHPLC Column
Sinónimos:
Ascentis® Express 90 Å AQ-C18, 2 μm HPLC Column
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Ascentis® Express 90 Å AQ-C18, 2.0 μm HPLC Column, column L × I.D. 5 cm × 2.1 mm
Materiales
stainless steel column
Agency
suitable for USP L1
Línea del producto
Ascentis®
Características
endcapped
envase
1 ea of
Extensión del etiquetado
6.5% Carbon loading
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
columna L × D.I.
5 cm × 2.1 mm
superficie
120 m2/g
Matriz
Fused-Core® silica particle platform
superficially porous particle
grupo activo de la matriz
AQ-C18, polar modified bonding phase
tamaño de partícula
2 μm
tamaño de poro
90 Å pore size
Intervalo de pH operativo
2-9
técnica de separación
reversed phase
Categorías relacionadas
Descripción general
Nota de análisis
Información legal
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Contenido relacionado
Small molecules are ions and compounds of molecular weight typically less than 900 daltons. These compounds can be effectively separated and analyzed by HPLC, UHPLC and LC-MS using mainly silica particles or monolithic stationary phases with a broad range of column chemistries (modifications).
Las moléculas pequeñas son iones y compuestos de peso molecular normalmente inferior a 900 dalton. Estos compuestos pueden separarse y analizarse con eficacia mediante HPLC, UHPLC y LC-MS utilizando principalmente partículas de sílice o fases estacionarias monolíticas con una amplia gama de composiciones químicas de la columna (modificaciones).