Documentos clave
56130AST
Supelco
apHera C18 (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 1 cm × 4.6 mm, HPLC Guard Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Precolumna para HPLC apHera C18, 5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm
Materiales
stainless steel column
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L67
Línea del producto
apHera
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
apHera
Parámetros
147 bar pressure (2133 psi)
4-60 °C temperature
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
1 cm × 4.6 mm
Matriz
polymeric
grupo activo de la matriz
C18 (octadecyl) phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
300 Å
pH operativo
1-14
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
apHera is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)