Documentos clave
54922
Supelco
Nucleosil® C8 HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 3.2 mm
Sinónimos:
Nucleosil® C8, 5UM, 25CM X 3.2MM ID
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
Agency
suitable for USP L7
Características
endcapped: no
fabricante / nombre comercial
Nucleosil®
Extensión del etiquetado
8.5% Carbon loading
Parámetros
400 bar pressure (5801 psi)
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 3.2 mm
superficie
350 m2/g
Matriz
octyl
grupo activo de la matriz
C8 (octyl) phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
100 Å
técnica de separación
reversed phase
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Nucleosil is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co. KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)