Documentos clave
54334-U
Supelco
Tubo de SPE Supelclean LC-Florisil®
glass hardware, PTFE frit, bed wt. 1 g, volume 6 mL, pk of 30
Sinónimos:
Florisil, magnesium silicate, SPE cartridge tube, 6 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
PTFE frit
glass hardware
Línea del producto
Supelclean
composición
bed wt., 1 g
envase
pk of 30
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
volumen
6 mL
Matriz
magnesium silicate base material
grupo activo de la matriz
Florisil phase
tamaño de partícula
100-200 mesh
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
normal phase
Descripción general
Supelclean LC-Florisil® SPE tube is commonly used in environmental analysis to reduce leachables from PP hardware and PE frits.
Información legal
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)