Merck
53772-U
Supelco
Ascentis® Express 90 Å OH5 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 3 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Ascentis® Express OH5, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 3 cm × 4.6 mm
Materiales
stainless steel column
Agency
suitable for USP L86
Línea del producto
Ascentis®
Características
endcapped: no
fabricante / nombre comercial
Ascentis®
envase
1 ea of
Parámetros
<60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × D.I.
3 cm × 4.6 mm
superficie
135 m2/g
impurezas
<5 ppm metals
Matriz
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
grupo activo de la matriz
hydroxy, penta- phase
tamaño de partícula
2.7 μm
tamaño de poro
90 Å pore size
pH operativo
2-9
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
hydrophilic interaction (HILIC)
Información legal
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
obligatorio pero no suministrado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Paweł Kubica et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 406(13), 3013-3018 (2014-03-26)
The influence of sucrose combustion products on smoking and nicotine addiction is still controversial because the presence of the sucrose may be treated as a source of aldehydes and organic acids. In e-liquids used as refills for electronic cigarettes, which
Questions
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.