52692-U
Tubo de SPE Discovery® DSC-SCX
bed wt. 10 g, volume 60 mL, pk of 16
About This Item
Productos recomendados
material
polypropylene tube
composition
bed wt., 10 g
packaging
pk of 16
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
surface area
480 m2/g
volume
60 mL
matrix
Silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
matrix active group
sulfonic acid bonding
particle size
50 μm
pore size
0.9 mL/g pore volume
70 Å pore diameter
capacity
0.8 meq/g total capacity
application(s)
food and beverages
separation technique
ion exchange
General description
Compatibilidad de la Matriz de la muestra: Soluciones Acuosas u Orgánicas
- Un grupo funcional benceno sulfónico ácido, unida poliméricamente, pKa (< 1.0) El contraión es H+
- El soporte Silica permite el uso de disolventes muy orgánicos (no se encoge/hincha)
- Capacidad excelente (0.8 meq/g) para la limpieza de las soluciones de reacciones de química combinatoria de fase (eliminando moléculas diana de subproductos de reacción y exceso de reactivos)
- La presencia del anillo de benceno ofrece algunas capacidades modo-mezclado (interacciones hidrofóbicas) que serían consideradas cuando se extraen cationes de matrices acuosas
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
¿Ya tiene este producto?
Protocolos
Melamine was extracted from milk using Supelco® Discovery® DSC-SCX SPE tubes. Analysis was performed by HPLC, using an Ascentis® Express HILIC column.