52672-U
Amberlite™ XAD®-2 polymeric adsorbent
20-60 mesh, pkg of 10 kg
About This Item
Nombre del producto
Amberlite™ XAD®-2, pkg of 10 kg
Agency
suitable for ASTM® D4861
suitable for EPA Method 10A, Method 23 and OTM-45
Formulario
solid
envase
pkg of 10 kg
técnicas
HPLC: suitable
LPLC: suitable
superficie
~300 m2/g
Matriz
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
grupo activo de la matriz
polymer
tamaño de partícula
20-60 mesh
tamaño de poro
~0.65 mL/g pore volume
90 Å mean pore size
densidad
1.02 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
1.08 g/mL at 25 °C (skeletal)(lit.)
técnica de separación
reversed phase
cadena SMILES
N([C@@H](CCC(=O)OC(C)(C)C)C=O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C24H27NO5/c1-24(2,3)30-22(27)13-12-16(14-26)25-23(28)29-15-21-19-10-6-4-8-17(19)18-9-5-7-11-20(18)21/h4-11,14,16,21H,12-13,15H2,1-3H3,(H,25,28)/t16-/m0/s1
Clave InChI
BCIPGSZQUDLGSY-INIZCTEOSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificaciones:
Aplicación
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?