Merck
52003
Supelco
Hexamethylenediamine
analytical standard
Sinónimos:
1,6-Diaminohexane, 1,6-Hexanediamine, HMDA
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 98,50
US$ 98,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 98,50
About This Item
Fórmula lineal:
NH2(CH2)6NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
116.20
Beilstein:
1098307
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.21
US$ 98,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
analytical standard
Nivel de calidad
densidad de vapor
4 (vs air)
Ensayo
≥98.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
lim. expl.
6.3 %
índice de refracción
n20/D 1.439 (lit.)
mp
40-45 °C
42-45 °C (lit.)
densidad
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
NCCCCCCN
InChI
1S/C6H16N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-8H2
Clave InChI
NAQMVNRVTILPCV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food. Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Productos recomendados
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
176.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
80 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)